安全性情報
SAB3700216
Sigma-Aldrich
Anti-Chicken IgG (H+L), F(ab′)2 fragment antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥33,320
¥33,320
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥33,320
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥33,320
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
chicken
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
特異性
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Chicken IgG coupled to agarose beads followed by pepsin digestion and chromatographic separation. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Rabbit Serum, Chicken IgG and Chicken Serum. No reaction was observed against Anti-Pepsin and Anti-Rabbit IgG F(c).
免疫原
Chicken IgG whole molecule
物性
抗体フォーマット:IgG F(ab')2
物理的形状
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Jan Code
SAB3700216-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)