SAB3700118
Anti-Dog IgG (H+L)-Texas Red® antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 MG
¥33,980
¥33,980
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
2 MG
¥33,980
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥33,980
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
goat
結合体
Texas Red® conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
lyophilized powder
交差性
dog
テクニック
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
特異性
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Dog IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Goat Serum, Dog IgG, and Dog Serum.
免疫原
Dog IgG whole molecule
物性
抗体フォーマット:IgG
物理的形状
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
再構成
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
法的情報
Texas Red is a registered trademark of Life Technologies
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB3700118-2MG:4548173907970
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ