安全性情報
SAB3500905
Sigma-Aldrich
Anti-AVIAN INFLUENZA NEURAMINIDASE antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥64,730
¥64,730
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥64,730
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥64,730
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
virus
濃度
1 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
免疫原
Antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to 16 amino acids in the middle of the avian influenza neuraminidase protein. Efforts were made to use relatively conserved regions as the antigen.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500905.
物理的形状
1 mg/mLのPBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Jan Code
SAB3500905-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)