安全性情報
SAB3500884
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HIV-1 P24-Biotin antibody produced in mouse
clone 8G9, affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥69,790
¥69,790
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥69,790
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥69,790
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
結合体
biotin conjugate
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
8G9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
virus
濃度
1 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
免疫原
Antibody was raised against a recombinant full-length HIV-1 p24 protein.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
1 mg/mLのPBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Jan Code
SAB3500884-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)