安全性情報
SAB3500623
Sigma-Aldrich
抗APOA4抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥69,790
¥69,790
出荷予定日2025年5月31日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥69,790
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥69,790
出荷予定日2025年5月31日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
分子量
40 kDa
交差性
human, chicken
濃度
1 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... APOA4(337)
免疫原
Antibody was raised against a 20 amino acid peptide near the carboxy terminus of chicken ApoA4.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500623.
物理的形状
1 mg/mLのPBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
Jan Code
SAB3500623-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)