Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
SAB3500607
Sigma-Aldrich
Anti-TFF3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-ITF, Anti-Intestinal trefoil factor, Anti-P1B
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥105,000
¥105,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥105,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥105,000
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
predicted mol wt 10 kDa
交差性
rat, human, mouse
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TFF3(7033)
免疫原
TFF3 antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the carboxy terminus of human TFF3.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500607.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
Jan Code
SAB3500607-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)