Merck
SAB3500475
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Hax1a antibody produced in mouse
clone 8F9G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗HCLS1関連タンパク質X-1抗体, 抗HCLSBP1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥63,150
¥63,150
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥63,150
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥63,150
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
8F9G7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse, rat, human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HAX1(10456)
免疫原
Mouse monoclonal Hax1a antibody was raised against a 15 amino acid peptide near the amino terminus of human Hax1a.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム含有)
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)