Merck
SAB3500313
Sigma-Aldrich
抗TLR9抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Toll-like receptor 9
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥71,570
¥71,570
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥71,570
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥71,570
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human, mouse
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TLR9(54106)
免疫原
TLR9 antibody was raised against a peptide corresponding to 16 amino acids near the carboxy terminus of human TLR9.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500313.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hanyao Huang et al.
Nature communications, 13(1), 5925-5925 (2022-10-08)
Periodontitis is a common type of inflammatory bone loss and a risk factor for systemic diseases. The pathogenesis of periodontitis involves inflammatory dysregulation, which represents a target for new therapeutic strategies to treat periodontitis. After establishing the correlation of cell-free