SAB3500286
Anti-LDL-R antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗FHC抗体, 抗FH抗体, 抗LDLR抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥84,200
¥84,200
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(3)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥84,200
About This Item
¥84,200
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
おすすめの製品
由来生物
chicken
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
rat, human, mouse
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LDLR(3949)
免疫原
LDL-R antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the center of human LDL-R.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500286.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Elizabeth A O'Hare et al.
Journal of lipid research, 55(11), 2242-2253 (2014-09-10)
Hyperlipidemia and arterial cholesterol accumulation are primary causes of cardiovascular events. Monogenic forms of hyperlipidemia and recent genome-wide association studies indicate that genetics plays an important role. Zebrafish are a useful model for studying the genetic susceptibility to hyperlipidemia owing