SAB3500200
Anti-Slitrk4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-SLIT and NTRK-like family 4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥63,150
¥63,150
出荷予定日2025年4月18日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(3)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥63,150
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥63,150
出荷予定日2025年4月18日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rat, human, mouse
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLITRK4(139065)
免疫原
Slitrk4 antibody was raised against a 14 amino acid peptide from near the amino terminus of human Slitrk4.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500200.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム含有)
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ