Merck
SAB3500170
Sigma-Aldrich
Anti-ENC-1 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Ectoderm-neural cortex-1, Anti-KLHL37, Anti-Kelch-like protein 37, Anti-P53-induced gene 10, Anti-PIG10
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥63,150
¥63,150
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥63,150
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥63,150
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
chicken
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
rat, mouse, human
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ENC1(8507)
免疫原
ENC-1 antibody was raised against a 13 amino acid peptide near the center of human ENC-1.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500170.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム含有)
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)