Merck
SAB3500169
Sigma-Aldrich
Anti-PPAPDC3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-NET39, Anti-Phosphatidic acid phosphatase type 2 domain containing 3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥71,570
¥71,570
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥71,570
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥71,570
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human, mouse, rat
テクニック
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PPAPDC3(84814)
免疫原
PPAPDC3 antibody was raised against a 19 amino acid peptide from near the amino of terminus human PPAPDC3.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500169.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム含有)
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)