Merck
SAB3500163
Sigma-Aldrich
Anti-RANBP10 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-RAN binding protein 10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RANBP10(57610)
免疫原
RANBP10 antibody was raised against a 15 amino acid peptide near the center of human RANBP10.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500163.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム含有)
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shimaa H A Soliman et al.
Scientific reports, 10(1), 7138-7138 (2020-04-30)
The lack of tools to reliably detect RanBP9 in vivo has significantly hampered progress in understanding the biological functions of this scaffold protein. We report here the generation of a novel mouse strain, RanBP9-TT, in which the endogenous protein is