SAB3500113
Anti-FRMPD1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-FERM and PDZ domain-containing 1, Anti-FRMD2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥57,230
¥57,230
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(2)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥57,230
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥57,230
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FRMPD1(22844)
免疫原
FRMPD1 antibody was raised against a 15 amino acid peptide from near the carboxy terminus of human FRMPD1.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
The FERM and PDZ domain containing (FRMPD) protein family consists of four proteins that contain a FERM (Four-point-one, erzin, radixin, moesin) domain and at least one PDZ (PSD-95/Discs large/Zonula-occuldens-1) domain. FRMPD1 was initially identified through a yeast two-hybrid screening with Activator of G-protein signaling 3 (AGS3), a protein that acts to stabilize the GDP-bound conformation of Gai, as the bait. FRMPD1 binds to the tetratricopeptide repeat of AGS3 and stabilizes AGS3 in a membrane environment. Suppression of FRMPD1 in Cath.a-differentiated neuronal cells decreased the level of endogenous AGS3 in membrane fractions by ~50% and enhanced the inhibition of forskolin-induced increases in cAMP. Co-immunoprecipitation studies indicate that the interaction of AGS3 with FRMPD1 is mutually exclusive with the interaction of AGS3 with Gai3, suggesting that FRMPD1 may position AGS3 in the membrane where it can then interact with Galphai.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500113.
物理的形状
約1 mg/mLのPBS (0.02% アジ化ナトリウム含有)
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ