Merck
SAB3500112
Sigma-Aldrich
Anti-MIMITIN antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Assembly factor 2, Anti-MMTN, Anti-NADH dehydroxygenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, Anti-NDUFA12L, Anti-NDUFAF2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥57,230
¥57,230
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥57,230
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥57,230
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NDUFAF2(91942)
免疫原
Mimitin antibody was raised against a 14 amino acid peptide from near the carboxy terminus of human Mimitin.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
Mimitin, a small mitochondrial protein, whose transcription is directly stimulated by c-Myc, is highly expressed in 80% of esophageal squamous cell carcinomas (ESCC). Suppression of Mimitin expression by RNA interference had no effect in cancerous cell lines such as human cervical carcinoma or hepatocarcinoma cell lines, but caused a decrease in cell proliferation in human glioblastoma, embryonic lung fibroblastic cells, and ESCC, suggesting Mimitin may play a special role in these types of cells. Mimitin expression is also regulated by MAPK kinases and IL-1, but not through the NF-kB-related pathway. It will interact with the microtubular protein MAP1S and can affect the activities of caspase-3 and -7 in cells stimulated to develop apoptosis. Other experiments suggest that Mimitin also acts as a molecular chaperone for the assembly of the mitochondrial complex I.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500112.
物理的形状
約1 mg/mLのPBS (0.02% アジ化ナトリウム含有)
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)