Merck
SAB3500095
Sigma-Aldrich
Anti-JMJD2A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Jumonji domain-containing protein 2A, Anti-KDM4A, Anti-Lysine-specific demethylase 4A
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥64,860
¥64,860
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥64,860
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥64,860
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse, rat, human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KDM4A(9682)
免疫原
JMJD2A antibody was raised against a 14 amino acid peptide from near the center of human JMJD2A.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
Members of the Jumonji domain 2 (JMJD2) family contain a JmjN domain, a JmjC domain, a JD2H domain, two TUDOR domains, and two PHD-type zinc fingers. The first member of this group, JMJD2A, is widely expressed in human tissues and cell lines and functions as a trimethylation-specific demethylase, converting specific trimethylated histone residues to the dimethylated form, and as a transcriptional repressor. JMJD2A can also form a complex with the androgen receptor (AR), a transcription factor that is pivotal for the development of prostate cancer. Overexpression of JMJD2A stimulates AR function and this stimulation is dependent on JMJD2A catalytic activity, suggesting that JMJD2A might be a critical protein with roles in cell proliferation and oncogenesis.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500095.
物理的形状
約1 mg/mLのPBS (0.02% アジ化ナトリウム含有)
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qi Hu et al.
International journal of molecular medicine, 37(1), 189-196 (2015-11-05)
The epigenetic modification of vascular smooth muscle cell (VSMC) phenotypic switching, proliferation, migration, apoptosis and extracellular matrix synthesis is known to occur in atherosclerosis. The aim of the present study was to investigate the effects of IOX1, a Jumonji domain-containing