SAB3500080
Anti-SYPL1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-H-SP1, Anti-Pantophysin, Anti-Synaptophysin-like 1 protein
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥57,230
¥57,230
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥57,230
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥57,230
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse, rat, human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SYPL1(6856)
免疫原
SYPL1 antibody was raised against a 16 amino acid peptide from near the amino terminus of human SYPL1.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
The synaptophysin-like protein 1, also known as pantophysin, is a homolog of the neuroendocrine-specific protein synaptophysin, with the highest level of homology across its four transmembrane domains. Unlike synaptophysin however, SYPL1 is ubiquitously expressed and found in small cytoplasmic transport vesicles regardless of their content. SYPL1 is thought to play a multifunctional role in vesicle biogenesis and transport and is a component of adipocyte transport vesicles, and thus may be involved in adipocyte secretion. SYPL1 also interacts with vesicle-associated membrane protein 2 (VAMP-2) in adipocytes and associates with GLUT4-containing vesicles. This antibody will not recognize synaptophysin of SYPL2. Two isoforms of SYPL1 are known to exist; this antibody will only recognize the longer isoform.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500080.
物理的形状
約1 mg/mLのPBS (0.02% アジ化ナトリウム含有)
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ