SAB3500068
Anti-EPHA10 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-EPH receptor A10, Anti-Ephrin type-A receptor 10, Anti-FLJ16103
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥57,230
¥57,230
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥57,230
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥57,230
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse, rat, human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EPHA10(284656)
免疫原
EphA10 antibody was raised against a 14 amino acid peptide of near the amino terminus of human EphA10.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
Eph receptors, the largest subfamily of receptor tyrosine kinases (RTKs), and their ephrin ligands are important mediators of cell–cell communication regulating cell attachment, shape, and mobility of neuronal and endothelial cells in central nervous system function and in development. Eph receptors can be divided into two subgroups: EphA and EphB. In mammals, the EphA class consists of eight members (EphA 1-7 and 10) that in general bind to ephrin-A members linked to the cell membrane through a glycosylphosphatidylinositol linkage. The EphB class consists of six members (EphB 1-6) that in general bind ephrin-B members that transverse the cell membrane. The Ephrin / EPH signaling pathway networks with the WNT signaling pathway during embryogenesis, tissue regeneration, and carcinogenesis. Recent studies show that Eph/EFN might be relevant in normal B-cell biology and could represent new potential prognostic markers and therapeutic targets for CLL.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500068.
物理的形状
約1 mg/mLのPBS (0.02% アジ化ナトリウム含有)
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ