SAB3500013
Anti-MTCH2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Mitochondrial carrier homolog 2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥57,230
¥57,230
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(3)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥57,230
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥57,230
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse, human
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Mtch2(56428)
免疫原
MTCH2 antibody was raised against a 15 amino acid peptide near the amino terminus of human MTCH2.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
Apoptosis plays a major role in normal organism development, tissue homeostasis, and removal of damaged cells. Disruption of this process has been implicated in a variety of diseases such as cancer. The Bcl-2 family of proteins is comprised of critical regulators of apoptosis that can be divided into two classes: those that inhibit apoptosis and those that promote cell death. MTCH2 is a member of the mitochondrial carrier protein family that catalyze the exchange of substrates across the inner mitochondrial membrane and is targeted by Bid, a pro-apoptotic Bcl-2 family member, in response to apoptotic signals, suggesting that MTCH2 may play a key role in the mitochondrial apoptosis pathway.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500013.
物理的形状
約1 mg/mLのPBS (0.02% アジ化ナトリウム含有)
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ