SAB3500012
Anti-GNPDA2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗GNPI抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥57,230
¥57,230
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(3)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥57,230
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥57,230
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GNPDA2(132789)
免疫原
GNPDA2 antibody was raised against an 8 amino acid peptide near the carboxy terminus of human GNPDA2.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
Glucosamine-6-phosphate deaminase (GNPDA) is an allosteric enzyme that catalyzes the reversible conversion of D-glucosamine-6-phosphate into D-fructose-6-phosphate and ammonium. GNPDA2 is the second mammalian glucosamine-6-phosphate deaminase discovered, and is closer in structure and activity to the E. coli enzyme than GNPDA1. GNPDA1 possesses greater affinity for ammonium than either GNPDA2 or the E. coli enzyme suggesting that the forward reaction of D-glucosamine-6-phosphate into D-fructose-6-phosphate and ammonium is catalyzed at a slower rate than GNPDA2. GNPDA2 antibody is predicted to not cross-react with GNPDA1.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500012.
物理的形状
約1 mg/mLのPBS (0.02% アジ化ナトリウム含有)
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ