Merck
SAB2900243
Sigma-Aldrich
Anti-AADAT (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
KAT2, KATII, kynurenine aminotransferase II
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥78,750
¥78,750
出荷予定日2025年5月04日
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥78,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥78,750
出荷予定日2025年5月04日
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AADAT(51166)
免疫原
ヒトAADATの内部ドメイン。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS溶液(0.1%アジ化ナトリウム含有)。
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)