Merck
SAB2900138
Sigma-Aldrich
Anti-FZD9 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
FZD3, Fz9, frizzled (Drosophila) homolog 3, frizzled homolog fzd3, frizzled-9
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥78,750
¥78,750
出荷予定日2025年4月17日
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥78,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥78,750
出荷予定日2025年4月17日
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
bovine, rat, mouse, dog, human, rabbit
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FZD9(8326)
免疫原
Synthetic 17 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human FZD9 / Frizzled 9. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gibbon, Mouse, Rat, Dog, Bovine, Panda, Rabbit (100%); Platypus (94%); Opossum, Xenopus, Zebrafish, Stickleback (88%); Turkey (82%).
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS溶液(0.1%アジ化ナトリウム含有)。
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)