Merck
SAB2900130
Sigma-Aldrich
Anti-GPR37 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-GPR37 (AB2) antibody produced in rabbit, ednrbl, endothelin receptor type b-like, g protein-coupled receptor 37, g protein-coupled receptor gpr37, gpcr/cns1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥78,750
¥78,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥78,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥78,750
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GPR37(2861)
免疫原
Synthetic 16 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human GPR37. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla (100%); Monkey, Rabbit (88%); Gibbon, Bovine (81%).
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS溶液(0.1%アジ化ナトリウム含有)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)