Merck
SAB2900002
Sigma-Aldrich
Anti-GPR20 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
g protein-coupled receptor 20, g protein-coupled receptor gpr20
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥78,750
¥78,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥78,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥78,750
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GPR20(2843)
免疫原
Synthetic 18 amino acid peptide from 3rd cytoplasmic domain of human GPR20. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Bovine (100%); Gorilla, Monkey, Marmoset, Mouse, Horse, Rabbit, Dog, Bat (94%); Hamster, Elephant (89%); Rat (83%).
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS溶液(0.1%アジ化ナトリウム含有)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)