Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
SAB2702380
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HEC1 antibody produced in mouse
clone 9G3.23, affinity isolated antibody
別名:
HEC, HEC1, HsHec1, KNTC2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥67,320
¥67,320
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥67,320
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥67,320
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
9G3.23, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
80kDa
交差性
hamster, kangaroo rat, human
濃度
1mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NDC80(10403)
関連するカテゴリー
免疫原
Human HEC1 protein consisting of amino acids 56-642.
アプリケーション
Suggested starting dilutions are as follows: FACS: Assay-dependent dilution, ICC/IF: 1:100-1:1000, IHC: Assay-dependent dilution, IP: Assay-dependent dilution, WB: 1:500-1:3000, PLA: Assay-dependent dilution. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
生物化学的/生理学的作用
Human HEC 1 is a coiled-coil protein that has been demonstrated to have a role in M-phase progression. It is essential for proper chromosome segregation. Its depletion results inthe impairment of chromosome congression and results in spindle checkpoint activation.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
その他情報
Purification: Protein G Affinity Purified
物理的形状
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2702380-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Geethu E Thomas et al.
Nature communications, 7, 11665-11665 (2016-05-27)
Kinetochore couples chromosome movement to dynamic microtubules, a process that is fundamental to mitosis in all eukaryotes but poorly understood. In vertebrates, spindle-kinetochore-associated (Ska1-3) protein complex plays an important role in this process. However, the proteins that stabilize Ska-mediated kinetochore-microtubule