交差性
human, rat, mouse
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1000-10000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... DYNC1LI1(51143)
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SAB2701455-100UL:
SAB2701455-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ