交差性
rat, human
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: 500-3000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PTGFRN(5738)
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SAB2700379-100UL:
SAB2700379-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ