SAB2502058
Anti-DYRK1A (N-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
DYRK, DYRK1, HP86, MNB, dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 1A
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥76,760
¥76,760
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥76,760
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥76,760
Check Cart for Availability
おすすめの製品
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human, mouse, rat, pig, bovine, canine
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... DYRK1A(1859)
免疫原
Peptide with sequence PHSHQYSDRRQPN-C, from the N-terminal region of the protein sequence according to NP_001387.2; NP_569120.1; NP_567824.1; NP_569122.1
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
20mM Tris(pH 7.3)、150mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、0.5% ウシ血清アルブミン含有)を含む溶液中に0.5 mg/mLの濃度で提供されます。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)