安全性情報
SAB2501717
Sigma-Aldrich
Anti-MKRN1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
E3 ubiquitin-protein ligase makorin-1, FLJ21334, RNF61, makorin ring finger protein 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥76,760
¥76,760
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥76,760
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥76,760
Check Cart for Availability
由来生物
goat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human, mouse, canine, pig, bovine
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MKRN1(23608)
免疫原
Peptide with sequence C-RYEHSKPLKQEEAT, from the internal region of the protein sequence according toNP_038474.2; NP_001138597.1
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
20mM Tris(pH 7.3)、150mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、0.5% ウシ血清アルブミン含有)を含む溶液中に0.5 mg/mLの濃度で提供されます。
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2501717-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fangfang Cai et al.
Cell death & disease, 11(1), 33-33 (2020-01-18)
Hydrogen sulfide (H2S) is now widely considered the third endogenous gasotransmitter and plays critical roles in cancer biological processes. In this study, we demonstrate that 5-(4-hydroxyphenyl)-3H-1,2-dithiole-3-thione (ADT-OH), the most widely used moiety for synthesising slow-releasing H2S donors, induces melanoma cell