安全性情報
SAB2501653
Sigma-Aldrich
Anti-MSC (C-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-F1, Anti-MYOR, Anti-bHLHa22, Homolog of mouse musculin, Musculin (activated)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥67,730
¥67,730
出荷予定日2025年4月27日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥67,730
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥67,730
出荷予定日2025年4月27日
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MSC(9242)
免疫原
Peptide with sequence PLKSDWNSLDGIIR, from the C-terminal region of the protein sequence according to AAC15071.1
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
20mM Tris(pH 7.3)、150mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、0.5% ウシ血清アルブミン含有)を含む溶液中に0.5 mg/mLの濃度で提供されます。
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2501653-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)