安全性情報
SAB2501644
Sigma-Aldrich
抗MOGAT2抗体 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗DGAT2L5抗体, 抗FLJ22644抗体, 抗MGAT2抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥67,730
¥67,730
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥67,730
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥67,730
Check Cart for Availability
由来生物
goat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
canine, bovine, pig, human
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MOGAT2(80168)
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
SAB1408012HPA028834SAB1412684
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
goat
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
Gene Information
human ... MOGAT2(80168)
Gene Information
human ... MOGAT2(80168)
Gene Information
human ... MOGAT2(80168)
Gene Information
human ... MOGAT3(346606)
species reactivity
canine, bovine, pig, human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
免疫原
Peptide with sequence KESAAHILNRK, from the internal region of the protein sequence according to NP_079374.2
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
20mM Tris(pH 7.3)、150mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、0.5% ウシ血清アルブミン含有)を含む溶液中に0.5 mg/mLの濃度で提供されます。
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2501644-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)