安全性情報
SAB2501605
Sigma-Aldrich
抗ACPP抗体 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗ACP3抗体, 抗PAP抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥76,760
¥76,760
出荷予定日2025年5月25日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥76,760
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥76,760
出荷予定日2025年5月25日
由来生物
goat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
rat, mouse, canine, human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACPP(55)
免疫原
Peptide with sequence YGIHKQKEKSRLQ, from the internal region of the protein sequence according to NP_001090.2
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
20mM Tris(pH 7.3)、150mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、0.5% ウシ血清アルブミン含有)を含む溶液中に0.5 mg/mLの濃度で提供されます。
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2501605-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiaoxin Zhou et al.
European journal of pain (London, England), 26(5), 991-1005 (2022-02-10)
Although electroacupuncture is widely used in chronic pain management, it is quite controversial due to its unclear mechanism. We hypothesised that EA alleviates pain by inhibiting degradation of the ecto-nucleotidase prostatic acid phosphatase (PAP) and facilitating ATP dephosphorylation in dorsal