安全性情報
SAB2501199
Sigma-Aldrich
Anti-IDS antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-MPS2, Anti-SIDS, iduronate 2-sulfatase
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥90,300
¥90,300
出荷予定日2025年5月29日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥90,300
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥90,300
出荷予定日2025年5月29日
由来生物
goat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IDS(3423)
免疫原
Peptide with sequence CKHFRFRDLEEDP, from the internal region of the protein sequence according to NP_000193.1.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2501199-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)