安全性情報
SAB2501142
Sigma-Aldrich
Anti-ANP32B (C-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗APRIL抗体, 抗PHAPI2抗体, 抗SSP29抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥90,280
¥90,280
出荷予定日2025年6月02日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥90,280
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥90,280
出荷予定日2025年6月02日
由来生物
goat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
rat, human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ANP32B(10541)
免疫原
Peptide with sequence CKRKRETDDEGEDD, from the C Terminus of the protein sequence according to NP_006392.1.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2501142-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)