安全性情報
SAB2501139
Sigma-Aldrich
Anti-ERC1 (N-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Cast2, Anti-ELKS, Anti-KIAA1081, Anti-MGC12974, ELKS/RAB6-interacting/CAST family member 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥67,730
¥67,730
出荷予定日2025年5月08日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥67,730
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥67,730
出荷予定日2025年5月08日
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse, human, rat
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ERC1(23085)
免疫原
Peptide with sequence YGSARSVGKVEPSC, from the N Terminus of the protein sequence according to NP_829883.1; NP_829884.1.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2501139-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)