安全性情報
SAB2501122
Sigma-Aldrich
抗ZDHHC8抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗DHHC型ジンクフィンガー含有8抗体, 抗ZDHHCL1抗体, 抗ZNF378抗体, 抗膜結合型DHHC8ジンクフィンガータンパク質抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥76,760
¥76,760
出荷予定日2025年5月19日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥76,760
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥76,760
出荷予定日2025年5月19日
結合体
unconjugated
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
rat, canine, mouse, human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZDHHC8(29801)
免疫原
NP_037505.1によるタンパク質配列の内部領域に由来するペプチド(C-QRDHPQLKTPPSK)。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Tris緩衝生理食塩水(0.5% BSA, 0.02%アジ化ナトリウム含有)の0.5 mg/mL溶液。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2501122-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)