安全性情報
SAB2501040
Sigma-Aldrich
抗TIM3/HAVCR2抗体 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗A型肝炎ウイルス細胞性レセプター2抗体, 抗FLJ14428抗体, 抗KIM-3抗体, 抗TIMD3抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥76,760
¥76,760
出荷予定日2025年5月15日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥76,760
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥76,760
出荷予定日2025年5月15日
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HAVCR2(84868)
関連するカテゴリー
免疫原
NP_116171.3によるタンパク質配列の内部領域に由来するペプチド(C-KWYSHSKEKIQN)。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Tris緩衝生理食塩水(0.5% BSA, 0.02%アジ化ナトリウム含有)の0.5 mg/mL溶液。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2501040-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)