安全性情報
SAB2500902
Sigma-Aldrich
抗S100A4/CAPL抗体 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗42A抗体, 抗CAPL抗体, 抗MTS1抗体, 抗S100カルシウム結合タンパク質A4抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥90,300
¥90,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥90,300
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥90,300
Check Cart for Availability
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... S100A4(6275)
免疫原
NP_002952.1; NP_062427.1によるタンパク質配列のC末端に由来するペプチド(CNEFFEGFPDKQP)。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
0.5 mg/mL Tris緩衝生理食塩水(0.5% BSA, 0.02%アジ化ナトリウム含有)。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2500902-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nourhan Abdelfattah et al.
Nature communications, 13(1), 767-767 (2022-02-11)
A major rate-limiting step in developing more effective immunotherapies for GBM is our inadequate understanding of the cellular complexity and the molecular heterogeneity of immune infiltrates in gliomas. Here, we report an integrated analysis of 201,986 human glioma, immune, and