安全性情報
SAB2500780
Sigma-Aldrich
抗PGAM1/PGAM2/PGAM4抗体 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗OTTHUMP00000059414抗体, 抗PGAM2抗体, 抗PGAMA抗体, 抗RP11-452K12.8抗体, 抗ホスホグリセリン酸ムターゼ1(脳)抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥67,730
¥67,730
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥67,730
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥67,730
Check Cart for Availability
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
canine, mouse, human, rat
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
免疫原
NP_002620.1; NP_000281.2; NP_001025062.1によるタンパク質配列のC末端に由来するペプチド(C-KAMEAVAAQGKAKK)。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
0.5 mg/mL Tris緩衝生理食塩水(0.5% BSA, 0.02%アジ化ナトリウム含有)。
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2500780-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)