安全性情報
SAB2500435
Sigma-Aldrich
抗FYN抗体 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗FGR抗体, 抗MGC45350抗体, 抗SLK抗体, 抗SYN抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
goat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse, rat, human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FYN(2534)
免疫原
NP_002028.1; NP_694592.1; NP_694593.1によるタンパク質配列のN末端に由来するペプチド(VQCKDKEATKLTE)。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
0.5 mg/mL Tris緩衝生理食塩水(0.5% BSA, 0.02%アジ化ナトリウム含有)。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2500435-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)