Merck
SAB2500370
Sigma-Aldrich
抗EWS/EWSR1抗体 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗EWSR1/ZNF384融合タンパク質抗体, 抗ユーイング肉腫ブレークポイント領域1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥90,280
¥90,280
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥90,280
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥90,280
Check Cart for Availability
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human, mouse, bovine, rat
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EWSR1(2130)
免疫原
NP_053733.1; NP_005234.1によるタンパク質配列の内部領域に由来するペプチド(C-TSYDQSSYSQQNTYG)。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
0.5 mg/mL Tris緩衝生理食塩水(0.5% BSA, 0.02%アジ化ナトリウム含有)。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)