安全性情報
SAB2500134
Sigma-Aldrich
抗ATP6IP2/レニン受容体抗体 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗APT6M8-9抗体, 抗M8-9抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥102,000
¥102,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥102,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥102,000
Check Cart for Availability
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse, rat, human
テクニック
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATP6IP2(10159)
関連するカテゴリー
免疫原
NP_005756によるタンパク質配列のC末端に由来するペプチド(C-SIIYRMTNQKIRMD)。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
0.5 mg/mL Tris緩衝生理食塩水(0.5% BSA, 0.02%アジ化ナトリウム含有)。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2500134-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zulaykho Shamansurova et al.
Molecular metabolism, 5(10), 959-969 (2016-10-01)
We previously demonstrated that the handle-region peptide, a prorenin/renin receptor [(P)RR] blocker, reduces body weight and fat mass and may improve insulin sensitivity in high-fat fed mice. We hypothesized that knocking out the adipose tissue (P)RR gene would prevent weight