安全性情報
SAB2108963
Sigma-Aldrich
Anti-CEMP1 (C-terminal) antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
別名:
DKFZp667A205, FLJ39873, VSIG9, VSTM3, WUCAM
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥52,950
¥52,950
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥52,950
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥52,950
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
26 kDa
交差性(ホモロジーによる予測)
human
濃度
0.5 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CEMP1(752014)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human CEMP1
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: RHFLNWALQQREENSGRARRVPPVPRTAPVSKGEGSHPPQNSNGEKVKTI
物理的形状
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB2108963-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)