安全性情報
SAB2108816
Sigma-Aldrich
Anti-CSF1 antibody produced in rabbit FITC conjugated
affinity isolated antibody
別名:
C6orf23, G6D, LY6-D, MEGT1, MGC150334
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥52,950
¥52,950
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥52,950
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.45
¥52,950
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
57 kDa
交差性(ホモロジーによる予測)
pig, guinea pig, human, mouse, rat, canine
濃度
0.5 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CSF1(1435)
詳細
CSF1 is a cytokine that controls the production, differentiation, and function of macrophages. The active form of the protein is found extracellularly as a disulfide-linked homodimer, and is thought to be produced by proteolytic cleavage of membrane-bound
免疫原
Synthetic peptide directed towards the middle region of human CSF1
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: SGSVLPLGELEGRRSTRDRRSPAEPEGGPASEGAARPLPRFNSVPLTDTG
物理的形状
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB2108816-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)