Merck
SAB2108670
Sigma-Aldrich
抗GPX4抗体
affinity isolated antibody
別名:
抗MCSP抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥71,060
¥71,060
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥71,060
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥71,060
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
22 kDa
交差性
human
濃度
0.5-1 mg/mL
テクニック
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
アクセッション番号
NM_002085
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GPX4(2879)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the middle region of human GPX4
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: QUGKTEVNYTQLVDLHARYAECGLRILAFPCNQFGKQEPGSNEEIKEFAA
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Min Xie et al.
BioMed research international, 2021, 9919729-9919729 (2021-07-31)
It is generally believed that excessive production of reactive oxygen species (ROS) during cardiovascular diseases impairs endothelial function. In this study, we aimed to investigate whether miR-214-3p is involved in the endothelial dysfunction induced by oxidized low-density lipoprotein (ox-LDL). In
Haochen Yu et al.
Oncology reports, 42(2), 826-838 (2019-06-08)
The aim of the present study was to clarify the activation of ferroptosis in different breast cancer cells by sulfasalazine (SAS) and to explore the relationship between the estrogen receptor (ER) and the transferrin receptor (TFRC). MDA‑MB‑231 and T47D cells