Merck
SAB2108663
Sigma-Aldrich
抗G6PC抗体
affinity isolated antibody
別名:
抗G6PT抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥83,600
¥83,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥83,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥83,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
40 kDa
交差性
sheep, dog, human, pig
濃度
0.5-1 mg/mL
テクニック
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
アクセッション番号
NM_000151
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... G6PC(2538)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human G6PC
生物化学的/生理学的作用
G6PC hydrolyzes glucose-6-phosphate to glucose in the endoplasmic reticulum.It forms with the glucose-6-phosphate transporter (SLC37A4/G6PT) the complex responsible for glucose production through glycogenolysis and gluconeogenesis. Hence, it is the key enzyme in homeostatic regulation of blood glucose levels.Glucose-6-phosphatase is an integral membrane protein of the endoplasmic reticulum that catalyzes the hydrolysis of D-glucose 6-phosphate to D-glucose and orthophosphate. It is a key enzyme in glucose homeostasis, functioning in gluconeogenesis and glycogenolysis. Defects in the enzyme cause glycogen storage disease type I (von Gierke disease). Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: NLVFKWILFGQRPYWWVLDTDYYSNTSVPLIKQFPVTCETGPGSPSGHAM
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)