SAB2108629
Anti-CHI3L1
affinity isolated antibody
別名:
Anti- FLJ38139, Anti- GP39, Anti- HC-gp39, Anti- HCGP-3P
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥71,060
¥71,060
出荷予定日2025年5月28日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(2)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥71,060
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥71,060
出荷予定日2025年5月28日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
42 kDa
交差性
rabbit, human
濃度
0.5-1 mg/mL
テクニック
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
アクセッション番号
NM_001276
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CHI3L1(1116)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the middle region of human CHI3L1
生物化学的/生理学的作用
CHI3L1 may play an important role in the capacity of cells to respond to and cope with changes in their environment. CHI3L1 may play a role in tissue remodeling and defense against pathogens. It belongs to the glycosyl hydrolase 18 family. CHI3L1 may play an important role in the capacity of cells to respond to and cope with changes in their environment.
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: LDFISIMTYDFHGAWRGTTGHHSPLFRGQEDASPDRFSNTDYAVGYMLRL
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ