安全性情報
SAB2108514
Sigma-Aldrich
Anti-TGFB1
affinity isolated antibody
別名:
Anti- TGF-beta1, Anti- TGFbeta1, Anti- Tgfb-1, Anti-Tgfb
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥83,600
¥83,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥83,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥83,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
43 kDa
交差性
mouse, human
濃度
0.5-1 mg/mL
テクニック
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
アクセッション番号
NM_011577
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TGFB1(21803)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the middle region of mouse TGFB1
生物化学的/生理学的作用
Tgfb1 is a multifunctional protein that control proliferation, differentiation, and other functions in many cell types. Many cells synthesize TGFB1 and essentially all of them have specific receptors for this protein. It regulates the actions of many other growth factors and determines a positive or negative direction of their effects. It plays an important role in bone remodelling. It is a potent stimulator of osteoblastic bone formation, causing chemotaxis, proliferation and differentiation in committed osteoblasts.
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: DTPEWLSFDVTGVVRQWLNQGDGIQGFRFSAHCSCDSKDNKLHVEINGIS
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2108514-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)