安全性情報
SAB2108512
Sigma-Aldrich
Anti-SCN3B
affinity isolated antibody
別名:
Anti- SCNB3, Anti-HSA243396
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥71,060
¥71,060
出荷予定日2025年5月01日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥71,060
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥71,060
出荷予定日2025年5月01日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
24 kDa
交差性
horse, human, mouse, bovine, rat, rabbit
濃度
0.5-1 mg/mL
テクニック
immunoblotting: suitable
アクセッション番号
NM_018400
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SCN3B(55800)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human SCN3B
生物化学的/生理学的作用
SCN3B is one member of the sodium channel beta subunits of voltage-gated sodium channels, which are responsible for the generation and propagation of action potentials in neurons and muscle. SCN3B influences the inactivation kinetics of the sodium channel.
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: RPEGGKDFLIYEYRNGHQEVESPFQGRLQWNGSKDLQDVSITVLNVTLND
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2108512-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)