スキップする
SAB2108317
Anti-INSIG1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
100 μL
カートの在庫状況を確認する
¥73,700
この商品について
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC
Citations:
-
¥73,700
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
36kDa
species reactivity
human, mouse, bovine, guinea pig, sheep, dog, horse, rat, goat, rabbit
concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human INSIG1
Biochem/physiol Actions
Oxysterols regulate cholesterol homeostasis through the liver X receptor (LXR)- and sterol regulatory element-binding protein (SREBP)-mediated signaling pathways. This gene is an insulin-induced gene. INSIG1 is an endoplasmic reticulum (ER) membrane prote
Physical form
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Other Notes
Synthetic peptide located within the following region: ITIAFLATLITQFLVYNGVYQYTSPDFLYIRSWLPCIFFSGGVTVGNIGR
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
SAB2108317-100UL04061836226572